Stampa…
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 40.4 EUR
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 22 °C
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021860
CAS Number: 4187-87-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %