4-Pentyn-2-ol 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
392670010
392670050
392670250
ACRO392670010EA
21.1
EUR
ACRO392670010
ACRO392670050
ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Densità: 0,896 g/cm³ Flash Pt: 37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004555 CAS Number: 2117-11-5 UN: 1986 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |