Stampa…
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 129 EUR
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 254 °C (760 mmHg)
Densità: 1,36 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321307
CAS Number: 1462-37-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %