Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
398870010 398870050
ACRO398870010EA 25.9 EUR
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055635
CAS Number: 320-98-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %