Stampa…
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 42.5 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
α-Bromo-3-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di fusione: 47…50 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019016
CAS Number: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %