Stampa…
Methoxytrimethylsilane 96+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 58.4 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilane 96+%
Methoxytrimethylsilane
Formula: C₄H₁₂OSi
Peso molecolare: 104,22 g/mol
Punto di ebollizione: 49…51 °C (1013 hPa)
Densità: 0,756 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008344
CAS Number: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %