Stampa…
Propionyl bromide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 35.4 EUR
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formula: C₃H₅BrO
Punto di ebollizione: 104 °C (760 mmHg)
Densità: 1,52 g/cm³
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000116
CAS Number: 598-22-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %