Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₃BF₃K Punto di fusione: 240…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093335 CAS Number: 13682-77-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % |