Stampa…
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
398640010 398640050
ACRO398640010EA 24.4 EUR
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
5-Bromo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 203 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160411
CAS Number: 39856-50-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %