Stampa…
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
391960050 391960250
ACRO391960050EA 54.2 EUR
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
Punto di fusione: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078658
CAS Number: 1623-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %