Stampa…
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
391900250 391901000
ACRO391900250EA 48.4 EUR
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₂₁NO₄Si
Punto di ebollizione: 130 °C (20 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051459
CAS Number: 24801-88-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %