2-Octyn-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
387030050
387030250
ACRO387030050EA
44.4
EUR
ACRO387030050
ACRO387030250
2-Octyn-1-ol 98%
2-Octyn-1-ol
Formula:
C₈H₁₄O Peso molecolare: 126,2 g/mol Punto di ebollizione: 76…78 °C (2 mmHg) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039542 CAS Number: 20739-58-6 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |