Stampa…
3-Hydroxythiophenol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
398510010 398510050
ACRO398510010EA 30.5 EUR
ACRO398510010 ACRO398510050
3-Hydroxythiophenol 96%
3-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Punto di ebollizione: 135 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: 16,5 °C
Densità: 1,63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317829
CAS Number: 40248-84-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %