Stampa…
2-Iodobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 31.1 EUR
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodobenzonitrile 99%
2-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Peso molecolare: 229,02 g/mol
Punto di fusione: 54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079761
CAS Number: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %