Stampa…
Cloruro di idrogeno ∼0.5 M in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
391741000 391748000
ACRO391741000EA 31.7 EUR
ACRO391741000 ACRO391748000
Cloruro di idrogeno ∼0.5 M in methanol
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Punto di fusione: -30 °C
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M