Stampa…
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 46.1 EUR
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 118…123 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 46…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040714
CAS Number: 622-95-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %