Stampa…
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
391520250 391521000
ACRO391520250EA 97.5 EUR
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016530
CAS Number: 114-63-6
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %