Stampa…
1-Chloroisoquinoline 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
391380010 391380050
ACRO391380010EA 41 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chloroisoquinoline 97+%
1-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di fusione: 31…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024134
CAS Number: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %