Stampa…
3-Idrossichinolina 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
391370010 391372500
ACRO391370010EA 403 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Idrossichinolina 97+%
3-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 198…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169018
CAS Number: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %