Stampa…
2-Bromopyrimidine 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
403230010 403230050
ACRO403230010EA 27.6 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158.99 g/mol
Punto di ebollizione: 62…64 °C (1.5 mmHg)
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014601
CAS Number: 4595-60-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)