Stampa…
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 58.1 EUR
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095223
CAS Number: 23100-12-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %