Stampa…
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
398040010 398040050
ACRO398040010EA 182 EUR
ACRO398040010 ACRO398040050
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Appearance: White to light beige Powder
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 198,26 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569250
CAS Number: 113451-59-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -41° to -47° (20 °C, 589 nm) (C=1, chloroform)