Stampa…
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
398010010 398010100
ACRO398010010EA 42.6 EUR
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Formula: C9H9NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016722
CAS Number: 553-03-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %