Stampa…
4-Iodopyridine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
391290010 391290050
ACRO391290010EA 41.9 EUR
ACRO391290010 ACRO391290050
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Formula: C₅H₄IN
Peso molecolare: 205 g/mol
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02093937
CAS Number: 15854-87-2
Visualizza i codici
Appearance Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %