Stampa…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
391270010 391270050
ACRO391270010EA 71.2 EUR
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₄BNO₂S
Peso molecolare: 152,97 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02094029
CAS Number: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %