4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
391150100
391150500
ACRO391150100EA
54.7
EUR
ACRO391150100
ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₆ClN Peso molecolare: 151,60 g/mol Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019761 CAS Number: 874-86-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 80 °C |
GC | ≥97.5 % |