Stampa…
1,1-Diphenylethylene oxide
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Diphenyloxirane
391030010 391030050
ACRO391030010EA 58.2 EUR
ACRO391030010 ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,249 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040725
CAS Number: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
NMR ≥96.0 %