Stampa…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
397860010 397860050
ACRO397860010EA 49.5 EUR
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₄H₂F₆O₂
Peso molecolare: 196,048 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464165
CAS Number: 564-10-3
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %