Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397850010 397850050
ACRO397850010EA 60.4 EUR
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Punto di ebollizione: 60 °C (10 mmHg)
Densità: 1,513 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115111
CAS Number: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %