Stampa…
2-Chloroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
397790050 397790250
ACRO397790050EA 53.1 EUR
ACRO397790050 ACRO397790250
2-Chloroisonicotinic acid 97%
2-Chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Punto di fusione: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191402
CAS Number: 6313-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %