Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
397760010 397760050
ACRO397760010EA 26.9 EUR
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 118…120 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 30…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042422
CAS Number: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %