2,5-Dibromothiazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
397100010
397100050
ACRO397100010EA
36.2
EUR
ACRO397100010
ACRO397100050
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formula:
C₃HBr₂NS Punto di fusione: 45…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS Number: 4175-78-4 |
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |