Stampa…
di-Potassio idrogenofosfato 1.0 M in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
397080010 397080025
ACRO397080010EA 61.7 EUR
ACRO397080010 ACRO397080025
di-Potassio idrogenofosfato 1.0 M in water
di-Potassio idrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011383
CAS Number: 7758-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis