Stampa…
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
397050010 397050100
ACRO397050010EA 57.2 EUR
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631194
CAS Number: 101385-93-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %