Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010 397040050
ACRO397040010EA 43.1 EUR
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂O
Peso molecolare: 228,60 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053033
CAS Number: 133115-72-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %