Stampa…
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 159 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formula: C8H16BrNO2
Peso molecolare: 238,1221 g/mol
Punto di fusione: 34…36,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683429
CAS Number: 83948-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %