Stampa…
1-Boc-3-piperidone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 81.7 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidone 97%
1-Boc-3-piperidone
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631193
CAS Number: 98977-36-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %