Stampa…
Staurosporine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
328532500 328530010
ACRO328532500EA 298 EUR
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Formula: C₂₈H₂₆N₄O₃
Punto di fusione: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18252446
CAS Number: 62996-74-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %