Stampa…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 159 EUR
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
N-Methylmorpholine-N-oxide
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di fusione: –20 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005947
CAS Number: 7529-22-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %