Stampa…
Sodio idrossido 98.5%, in pastiglie per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
206060010 206060025 206060100 206060250
ACRO206060010EA 37.1 EUR
ACRO206060010 ACRO206060025 ACRO206060100 ACRO206060250
Sodio idrossido 98.5%, in pastiglie per analisi
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤8 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤0.1 %
Silver (Ag) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0003 %