Stampa…
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodopyrazole
200370050 200370250
ACRO200370050EA 93.3 EUR
ACRO200370050 ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,97 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005244
CAS Number: 3469-69-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure