Stampa…
Thiomorpholine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
187970050 187970250
ACRO187970050EA 53.5 EUR
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Formula: C₄H₉NS
Peso molecolare: 103,19 g/mol
Densità: 1,088 g/cm³
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005974
CAS Number: 123-90-0
UN: 3267
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %