Ethyl isothiocyanatoformate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅NO₂S Punto di ebollizione: 56 °C (18 mmHg) Densità: 1,16 g/cm³ Flash Pt: 50 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004814 CAS Number: 16182-04-0 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |