Acido ossalico, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethanedioic acid
186430010
186432500
186430050
ACRO186430010EA
75.1
EUR
ACRO186430010
ACRO186432500
ACRO186430050
Acido ossalico, anidro 98%
Acido ossalico
Formula:
C₂H₂O₄ Peso molecolare: 90.04 g/mol Punto di ebollizione: 365 Punto di fusione: 189…191 °C Densità: 1.9 g/cm³ Flash Pt: >93.4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS Number: 144-62-7 Merck Index: 13,06980 |
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 189 to 191 °C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
pH | 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water) |