Stampa…
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 26.5 EUR
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Stagno (II) cloruro
Formula: SnCl₂
Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 246 °C
Densità: 3,95 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011241
CAS Number: 7772-99-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm