Stampa…
1-Ethylpropylamine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
183700050 183700250 183701000
ACRO183700050EA 27.9 EUR
ACRO183700050 ACRO183700250 ACRO183701000
1-Ethylpropylamine 98+%
1-Ethylpropylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Densità: 0,74 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008096
CAS Number: 616-24-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %