Stampa…
Rame (II) carbonato basico 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 21.6 EUR
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Rame (II) carbonato basico 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Rame (II) carbonato basico
Formula: CuCO₃·Cu(OH)₂
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010976
CAS Number: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)