1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
194960010
194960050
ACRO194960010EA
56.9
EUR
ACRO194960010
ACRO194960050
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di fusione: 34…36 °C Flash Pt: 84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001290 CAS Number: 6914-76-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |