Stampa…
Diisopropile ossido 99+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etere diisopropilico
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
180680010 180680025 180680250
ACRO180680010EA 37.8 EUR
ACRO180680010 ACRO180680025 ACRO180680250
Diisopropile ossido 99+% stabilizzato, extra puro
Diisopropile ossido
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 68,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85,5 °C
Densità: 0,72 g/cm³
Flash Pt: –29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008880
CAS Number: 108-20-3
UN: 1159
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=7e1956d662fe3f23968bf8a57ab110e9fb6478db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 250 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)