Piombo (II) cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dichloride
193310010
193310500
193312500
ACRO193310010EA
114
EUR
ACRO193310010
ACRO193310500
ACRO193312500
Piombo (II) cloruro 99%
Piombo (II) cloruro
Formula:
Cl₂Pb Peso molecolare: 278.11 g/mol Punto di ebollizione: 950 Punto di fusione: 501 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011157 CAS Number: 7758-95-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05422 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |